Learn More
OHAUS™ Frontier™ Centrifugeuse multiple 5707
Code produit 16241742 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 50 ml RB/FA ou 4 x 15 ml RB/FA
8 x 15 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
16241742 8 x 15 mL 1 unité
30130259 4 x 50 ml RB/FA ou 4 x 15 ml RB/FA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16241742 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30393189
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00€
    1107.84€ / 1 pièces
    Économisez 412.16€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Centrifugeuse compacte et fiable à basse vitesse pour le traitement d'un petit nombre de tubes de prélèvement sanguin et urinaire ou de tubes coniques standard. Conçu pour une utilisation pratique, le FC5707 est doté d'un panneau avant résistant aux éclaboussures au design unique avec une commande à molette tactile sur une interface intuitive.
Conçu pour une utilisation facile et une excellente expérience utilisateur
  • Interface à molette tactile facile à utiliser pour le réglage des paramètres
  • Une interface conviviale affiche à la fois les paramètres définis et les paramètres réels.
  • Basculement instantané entre RPM/RCF et Accélération/Décrémentation
  • Écran LCD à double ligne avec rétroéclairage bleu clair
  • Signal sonore à la fin de chaque passage avec mélodie
  • 10 réglages d'accélération/décélération
  • 99 ensembles de mémoire pour stocker et rappeler rapidement les paramètres couramment utilisés
Dispositifs de sécurité intégrés dans un encombrement réduit
  • Le contrôle par microprocesseur contribue à prévenir les accidents et à protéger à la fois l'utilisateur et l'équipement.
  • Les systèmes de détection de déséquilibre du rotor arrêtent l'unité lorsqu'ils détectent une charge déséquilibrée.
  • Couvercle mécanique robuste avec système de verrouillage
Sélection flexible de rotors et de kits pour couvrir un large éventail d'applications générales de laboratoire et de diagnostic
  • Le moteur à induction sans entretien produit une force G maximale de 4445 x g.
  • Vitesses jusqu'à 6800 tr/min et rotation rapide pour les courtes distances
  • Rotor angulaire pouvant accueillir 8 tubes de 15 mL de solution saline équilibrée ou 4 tubes de 15 mL d'acide folique, ou rotor combiné angulaire pouvant accueillir 4 tubes de 15 mL ou 4 tubes de 50 mL de solution saline équilibrée ou d'acide folique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8 x 15 mL
Vitesse max. 6,800 rpm
FCR max. 4,445 x g
Réfrigéré Non
Hauteur (impériale) extérieure 9,3 in
Hauteur (métrique) extérieure 236 mm
Longueur (impériale) extérieure 14 in
Longueur (métrique) extérieure 356 mm
Mémoire 99 programmes
Niveau sonore ≤60 ±2 dBA
Fonctions de sécurité CE, FCC
Largeur (impériale) extérieure 10,9 in
Largeur (métrique) extérieure 277 in
Puissance 50 W
Certifications/Conformité CE, FCC
Description FC5707+R05
Dimensions (L x l x H) extérieures 356 x 277 x 236 mm
Alimentation électrique AC Alimentation (incluse)
Profondeur (impériale) 14 in
Profondeur (métrique) 356,00 mm
Rotor inclus Oui
Dimensions (H x l x P) 236 x 277 x 356 mm
Poids net 10,000 kg
Durée de fonctionnement 10 s à 99 h 59 min 59 s, Continu, Rotation rapide
Gamme de produits Série Frontier 5000 Multi
Tension 100/230 V
Modèle FC5707+R05
Type d’affichage LCD avec rétroéclairage
Type de produit Centrifugeuse
Contrôle de la vitesse 200 à 6800 tr/min