Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ Centrifugeuse multiple 5707
Artikelnummer. 30130259 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacité:
4 x 50 ml RB/FA ou 4 x 15 ml RB/FA
8 x 15 mL
Pakningsstørrelse:
1 pièce
1 unité
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité Pakningsstørrelse
30130259 4 x 50 ml RB/FA ou 4 x 15 ml RB/FA 1 pièce
16241742 8 x 15 mL 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30130259 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 83041073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00€
    1107.84€ / 1 pièces
    Économisez 377.16€
    25% de réduction
Se alle kampagner
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Centrifugeuse compacte et fiable à basse vitesse pour le traitement d'un petit nombre de tubes de prélèvement sanguin et urinaire ou de tubes coniques standard. Conçu pour une utilisation pratique, le FC5707 est doté d'un panneau avant résistant aux éclaboussures au design unique avec une commande à molette tactile sur une interface intuitive.
Conçu pour une utilisation facile et une excellente expérience utilisateur
  • Interface à molette tactile facile à utiliser pour le réglage des paramètres
  • Une interface conviviale affiche à la fois les paramètres définis et les paramètres réels.
  • Basculement instantané entre RPM/RCF et Accélération/Décrémentation
  • Écran LCD à double ligne avec rétroéclairage bleu clair
  • Signal sonore à la fin de chaque passage avec mélodie
  • 10 réglages d'accélération/décélération
  • 99 ensembles de mémoire pour stocker et rappeler rapidement les paramètres couramment utilisés
Dispositifs de sécurité intégrés dans un encombrement réduit
  • Le contrôle par microprocesseur contribue à prévenir les accidents et à protéger à la fois l'utilisateur et l'équipement.
  • Les systèmes de détection de déséquilibre du rotor arrêtent l'unité lorsqu'ils détectent une charge déséquilibrée.
  • Couvercle mécanique robuste avec système de verrouillage
Sélection flexible de rotors et de kits pour couvrir un large éventail d'applications générales de laboratoire et de diagnostic
  • Le moteur à induction sans entretien produit une force G maximale de 4445 x g.
  • Vitesses jusqu'à 6800 tr/min et rotation rapide pour les courtes distances
  • Rotor angulaire pouvant accueillir 8 tubes de 15 mL de solution saline équilibrée ou 4 tubes de 15 mL d'acide folique, ou rotor combiné angulaire pouvant accueillir 4 tubes de 15 mL ou 4 tubes de 50 mL de solution saline équilibrée ou d'acide folique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacité 4 x 50 ml RB/FA ou 4 x 15 ml RB/FA
Vitesse max. 6,800 rpm
FCR max. 4,445 x g
Réfrigéré Non
Hauteur (impériale) extérieure 9,4 in
Hauteur (métrique) extérieure 236 mm
Longueur (impériale) extérieure 14 in
Longueur (métrique) extérieure 356 mm
Mémoire 99 programmes
Niveau sonore ≤60 ±2 dBA
Fonctions de sécurité CE, FCC
Largeur (impériale) extérieure 10,9 in
Largeur (métrique) extérieure 277 mm
Puissance 50 W
Certifications/Conformité CE, FCC
Dimensions (L x l x H) extérieures 356 x 277 x 236 mm
Alimentation électrique AC Energía (incluida)
Profondeur (impériale) 14 in
Profondeur (métrique) 356 mm
Rotor inclus Oui
Dimensions (H x l x P) 236 x 277 x 356 mm
Système d’entraînement Accionamiento por inducción directo sin escobillas
Poids net 10 kg
Stockage de programmes Oui
Durée de fonctionnement 10 s à 99 h 59 min 59 s
Gamme de produits Frontier série 5000 multi
Tension 100/230 V
Modèle FC5707+R09
Type d’affichage LCD avec rétroéclairage
Type de produit Centrifugeuse
Contrôle de la vitesse 200 à 6800 tr/min
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.