Learn More
OHAUS™ Frontier™ Centrifugeuses Multi-Pro 5816
Code produit 15846762 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réfrigéré:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Réfrigéré Conditionnement
15846762 Non 1 pièce
15856762 Oui 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15846762 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30314816
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4655.00€
    3461.51€ / 1 pièces
    Économisez 1193.49€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour des applications dans les laboratoires de recherche, industriels et cliniques. La FC5816 peut centrifuger de 0,2 mL à 4 x 290 mL avec des rotors à angle oscillant et fixe et des tubes de prélèvement sanguin de différentes tailles, des tubes de culture cellulaire coniques, des plaques et diverses bouteilles.
Conçu pour une flexibilité d'application maximale
  • Permet d'accueillir efficacement une grande variété de tubes et de flacons, notamment des microtubes, des tubes de prélèvement sanguin, des tubes à fond rond, des tubes coniques et des plaques de microlitres, garantissant ainsi des performances polyvalentes et fiables pour répondre aux divers besoins des laboratoires.
  • Compatible avec jusqu'à 12 rotors optionnels et 61 accessoires
  • Capacité maximale de 6 tubes de 250 mL, avec possibilité de centrifuger jusqu'à 56 tubes de sang ou 40 tubes coniques de 15 mL et 16 tubes coniques de 50 mL.
  • Centrifugation à grande vitesse (10 000 tr/min) de tubes de 0,2 mL à 85 mL
  • Capacités de réfrigération à partir de 40 °C à -20 °C
  • Le R290, un fluide frigorigène respectueux de l'environnement, contribue au caractère écologique des centrifugeuses frigorifiques en minimisant leur impact environnemental et en soutenant les efforts de lutte contre le réchauffement climatique.
  • La fonction de pré-refroidissement abaisse rapidement la température du rotor et de la chambre avant le démarrage.
Conçu intuitivement pour une utilisation simple
  • Conçu pour rendre les processus de laboratoire plus efficaces et plus faciles, il comprend de nombreuses fonctionnalités et logiciels conviviaux permettant une utilisation intuitive.
  • La reconnaissance automatique du rotor (RFID) facilite grandement le passage d'une application à l'autre.
  • Utilisation simple à une main grâce à la combinaison bouton de sélection/molette rotative, même avec des gants
  • Un grand écran LCD rétroéclairé affiche les paramètres de centrifugation et les paramètres en temps réel sur une seule interface.
  • Stockage du programme jusqu'à 99 cycles, y compris les paramètres et les types de rotors.
Une ingénierie solide garantit la fiabilité
  • Fabriqué avec des composants de haute qualité pour une utilisation fiable et conçu en Allemagne pour des performances optimales
  • Le moteur à induction sans entretien fournit une force G maximale de 21 379 xg pour le FC5816 et de 24 326 xg pour le FC5816R.
  • Système de flux d'air optimisé pour maintenir les échantillons au frais (FC5816)
  • La chambre du rotor en acier inoxydable résistant aux produits chimiques et à la corrosion assure une durabilité en milieu de laboratoire.
  • Programme d'autodiagnostic enregistrant l'historique d'utilisation et d'erreurs pour faciliter la maintenance et minimiser les temps d'arrêt.
Dispositifs de sécurité pour une sécurité accrue
  • Doté de dispositifs de protection pour une sécurité et un fonctionnement fiables et redondants
  • Protection contre la survitesse, dès l'insertion du rotor
  • Détection active du balourd avec des tolérances de balourd individuelles définies pour chaque rotor
  • Système de verrouillage motorisé du couvercle pour protéger les opérateurs contre les blessures accidentelles
  • Rotors étanches et certifiés TÜV pour protéger les opérateurs des aérosols nocifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 6 x 250 mL
Vitesse max. 15,000 rpm
FCR max. 21 379 x g
Réfrigéré Non
Hauteur (impériale) extérieure 13,94 in
Hauteur (métrique) extérieure 354 mm
Longueur (impériale) extérieure 21,18 in
Longueur (métrique) extérieure 538 mm
Mémoire 99 programmes
Niveau sonore ≤61 ±2 dBA
Fonctions de sécurité CE, FCC
Largeur (impériale) extérieure 17,56 in
Largeur (métrique) extérieure 446 mm
Puissance 530 W
Certifications/Conformité CE, FCC
Description Centrifugeuse, multi, 230 V, FC5816
Dimensions (L x l x H) extérieures 538,00 x 446,00 x 354,000 mm
Alimentation électrique AC Alimentation (incluse)
Profondeur (impériale) 21,18 po
Profondeur (métrique) 538,00 mm
Rotor inclus Non
Dimensions (H x l x P) 354,000 x 446,00 x 538,00 mm
Poids net 52,000 kg
Durée de fonctionnement 10 s à 99 h 59 min 59 s, Continu, Rotation rapide
Gamme de produits Frontier série 5000 Multi Pro
Tension 230 V
Modèle FC5816
Type d’affichage LCD avec rétroéclairage
Type de produit Centrifugeuse
Contrôle de la vitesse 200 à 15 000 tr/min