Learn More
OHAUS™ Frontier™ Centrifugeuses Multi-Pro 5714
Code produit 15816762 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale):
19,41 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (impériale) Conditionnement
15816762 19,41 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15816762 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30314810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3325.00€
    3000.00€ / 1 pièces
    Économisez 325.00€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Conçu pour des applications dans les laboratoires de recherche, industriels et cliniques. Le FC5714 est capable de centrifuger de 0,2 mL à 4 x 200 mL avec des rotors à angle oscillant et fixe et des tubes de prélèvement sanguin de différentes tailles, des tubes de culture cellulaire coniques, des plaques et diverses bouteilles.
Conçu pour une flexibilité d'application maximale
  • Conçu pour accueillir efficacement une grande variété de tubes et de flacons, notamment des microtubes, des tubes de prélèvement sanguin, des tubes à fond rond, des tubes coniques et des plaques de microlitres, ce dispositif garantit des performances polyvalentes et fiables pour diverses applications de laboratoire.
  • Compatible avec jusqu'à 10 rotors optionnels et 95 accessoires
  • Capacité jusqu'à 4 tubes de 200 mL, avec possibilité de centrifuger jusqu'à 32 tubes de sang ou 20 tubes coniques de 15 mL et 8 tubes coniques de 50 mL.
  • Centrifugation à grande vitesse (> 10 000 tr/min) pour des tubes de 0,2 mL à 1,5/2,0 mL
Conçu intuitivement pour une utilisation simple
  • Conçu pour rendre les processus de laboratoire plus efficaces et plus faciles, il comprend de nombreuses fonctionnalités et logiciels conviviaux permettant une utilisation intuitive.
  • La reconnaissance automatique du rotor (RFID) facilite grandement le passage d'une application à l'autre.
  • Utilisation simple à une main grâce à la combinaison bouton de sélection/molette rotative, même avec des gants
  • Un grand écran LCD rétroéclairé affiche les paramètres de centrifugation et les paramètres en temps réel sur une seule interface.
  • Stockage du programme jusqu'à 99 cycles, y compris les paramètres et les types de rotors.
Une ingénierie solide garantit la fiabilité
  • Fabriqué avec des composants de haute qualité pour une utilisation fiable et conçu en Allemagne pour des performances optimales
  • Le moteur à induction sans entretien fournit une force G maximale de 18 264 x
  • Système de ventilation optimisé pour maintenir les échantillons au frais
  • La chambre du rotor en acier inoxydable résistant aux produits chimiques et à la corrosion assure une durabilité en milieu de laboratoire.
  • Programme d'autodiagnostic enregistrant l'historique d'utilisation et d'erreurs pour faciliter la maintenance et minimiser les temps d'arrêt.
Dispositifs de sécurité pour une sécurité accrue
  • Doté de dispositifs de protection pour une sécurité et un fonctionnement fiables et redondants
  • Protection contre la survitesse, dès l'insertion du rotor
  • Détection active du balourd avec des tolérances de balourd individuelles définies pour chaque rotor
  • Système de verrouillage motorisé du couvercle pour protéger les opérateurs contre les blessures accidentelles
  • Rotors étanches et à confinement biologique pour protéger les opérateurs des aérosols nocifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacité 4 x 100 mL
Vitesse max. 14,000 rpm
FCR max. 18 624 x g
Réfrigéré Non
Hauteur (impériale) extérieure 12,99 in
Hauteur (métrique) extérieure 330 mm
Longueur (impériale) extérieure 19,41 in
Longueur (métrique) extérieure 493 mm
Mémoire 99 programmes
Niveau sonore ≤63 ±2 dBA
Fonctions de sécurité CE, FCC
Largeur (impériale) extérieure 14,25 in
Largeur (métrique) extérieure 362 mm
Puissance 240 W
Certifications/Conformité CE, FCC
Description Centrifugeuse, multi, 230 V, FC5714
Dimensions (L x l x H) extérieures 493,00 x 362,00 x 330,000 mm
Alimentation électrique AC Alimentation (incluse)
Profondeur (impériale) 19,41 po
Profondeur (métrique) 493,00 mm
Rotor inclus Non
Dimensions (H x l x P) 330,000 x 362,00 x 493,00 mm
Poids net 30,000 kg
Durée de fonctionnement 10 s à 99 h 59 min 59 s, Continu, Rotation rapide
Gamme de produits Frontier série 5000 Multi Pro
Tension 230 V
Modèle FC5714
Type d’affichage LCD avec rétroéclairage
Type de produit Centrifugeuse
Contrôle de la vitesse 200 à 14000 tr/min
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.