Description
- Les glissières ont une finition lisse et dépoliée qui n'usera pas les stylos de marquage des glissières
- Le mot Globe est imprimé sous la zone givrée sur la diapositive pour l’orientation
- Disponible dans une variété de styles d’arêtes et de coins
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Largeur (métrique) | 25 mm |
| Nbre par carton | 1440 |
| Nb par paquet | 72 |
| Stérilité | Non stérile |
| Edges | Terrain, 1 extrémité des deux côtés |
| Frosted | Oui |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Precleaned | Oui |
| Épaisseur (métrique) | 1.1 mm |
| Afficher plus |