Learn More
Epredia™ Lames de microscope dépolies
Code produit 17264884
Change view
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
0,8 à 1,0 mm
de 1 à 1,2 mm
Unit Size:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Épaisseur (métrique) unitSize
17264884 0,8 à 1,0 mm 50 pièces
17274884 de 1 à 1,2 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17264884 Supplier Epredia™ Supplier No. AG00000211E01MNZ20
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Les lames Premium fabriquées selon un processus de nettoyage exclusif unique destiné à fournir des résultats homogènes et une interprétation facile.Ce processus permet d’utiliser ces lames dans les applications d’histologie et de microbiologie courantes.
  • Fabriquées en verre sodocalcique suisse extra blanc
  • Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
  • Scintillement verdâtre réduit
  • Transparence optimale et parfaite garantie
  • Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Edges 90°, rodé
Frosted Oui
Matériau Soda Lime Glass
Épaisseur (métrique) 0,8 à 1,0 mm
Revêtement Uncoated
Surface d’écriture Oui
Dimensions (L x l) 76 x 26 mm