Learn More
Epredia™ Lames de microscope dépolies, 90°
Code produit 16245172 Tous les produits Epredia Produits
Code produit 16245172 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur AG00000112E01MNZ10
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Les lames Premium sont fabriquées par un processus de nettoyage exclusif unique destiné à fournir des résultats homogènes et une interprétation facile. Ce processus permet d’utiliser ces lames dans les applications d’histologie et de microbiologie de routine ; et de manière plus spécifique pour les frottis sanguins.
  • Fabriquées en verre sodocalcique suisse extra blanc
  • Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
  • Scintillement verdâtre réduit
  • Transparence optimale et parfaite garantie
  • Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Frosted Oui
Matériau Verre sodocalcique
Épaisseur (métrique) 1 mm
Certifications/Conformité ISO8037/I
Revêtement Sans revêtement
Quantité 50/boîte
Surface d’écriture Oui