Learn More
Epredia™ Lames de microscope dépolies, à bords rodés à 45°
Code produit 15545650 Tous les produits Epredia Produits
Code produit 15545650 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur AB00000112E01MNZ50
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28037
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les lames Premium sont fabriquées par un processus de nettoyage exclusif unique destiné à fournir des résultats homogènes et une interprétation facile. Ce processus permet d’utiliser ces lames dans les applications d’histologie et de microbiologie de routine ; et de manière plus spécifique pour les frottis sanguins.
  • Fabriquées en verre sodocalcique suisse extra blanc
  • Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
  • Scintillement verdâtre réduit
  • Transparence optimale et parfaite garantie
  • Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Edges 45°, rodé
Frosted 20 mm
Matériau Verre sodocalcique
Épaisseur (métrique) 1 mm
Couleur Extra-blanc
Certifications/Conformité ISO8037/I
Revêtement Sans revêtement
Quantité 50/boîte, 1 000/carton extérieur
Surface d’écriture Oui
Dimensions (L x l) 76 x 26 mm