Learn More
Abcam Kit de test de fructose (fluorométrique)
Code produit 32111249 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32111249 100 tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32111249 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab241022100Test
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Analyse du test de fructose en 1h 15 m dans biofluides, extraits cellulaires/tissulaires avec AB241022 kit de test de fructose. Sensibilité = 0,005 nmol/puits. Cité dans une publication. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Analyse du test de fructose en 1h 15 m dans biofluides, extraits cellulaires/tissulaires avec AB241022 kit de test de fructose. Sensibilité = 0,005 nmol/puits. Cité dans une publication. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 100 tests