Learn More
Fructose-leucine (Mixture of Diastereomers), TRC
Code produit 17957144
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17957144 25 mg 25mg
17948214 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17957144 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF79254025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34393-18-5
Formule moléculaire C12H23NO7
Poids moléculaire (g/mol) 293.31
Synonyme N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-leucine, (S)-1-[(1-Carboxy-3-methylbutyl)amino]-1-deoxy-D-fructose, D-1-[(L-1-Carboxy-3-methylbutyl)amino]-1-deoxy-fructose, 1-Deoxy-1-L-leucino-D-fructose, Fructoseleucine;
SMILES CC(C)C[C@H](C(=O)O)NCC1([C@H]([C@@H]([C@@H](CO1)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fructose-leucine (Mixture of Diastereomers)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C12H23NO7/c1-6(2)3-7(11(17)18)13-5-12(19)10(16)9(15)8(14)4-20-12/h6-10,13-16,19H,3-5H2,1-2H3,(H,17,18)/t7-,8-,9-,10+,12?/m1/s1
Quantité 25 mg
Poids de la formule 293.1475
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Room Temperature