Learn More
Fructose Valine (mixture of diastereomers), TRC
Code produit 30134088
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134088 100 mg 100mg
17949904 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134088 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF792595100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10003-64-2
Formule moléculaire C11 H21 N O7
Poids moléculaire (g/mol) 279.29
Synonyme N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-valine, D-1-[(L-1-Carboxy-2-methylpropyl)amino]-1-deoxy-fructose, 1-Deoxy-1-L-valino-D-fructose, 1-L-Valine-1-deoxy-D-fructose, Fructosyl-valine, N-Fructosyl Valine
Nom IUPAC (2S)-3-methyl-2-[[(3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexyl]amino]butanoic acid
SMILES CC(C)[C@H](NCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fructose Valine (mixture of diastereomers)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C11H21NO7/c1-5(2)8(11(18)19)12-3-6(14)9(16)10(17)7(15)4-13/h5,7-10,12-13,15-17H,3-4H2,1-2H3,(H,18,19)/t7-,8+,9-,10-/m1/s1
Quantité 100 mg
Poids de la formule 279.1318
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Room Temperature