Learn More
Fructosyl Glycine Alpha/Beta Mixture (Mixture of Diastereomers), TRC
Code produit 17978764
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17978764 10 mg 10mg
17988494 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17978764 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF79575010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60644-20-4
Formule moléculaire C8 H15 N O7
Poids moléculaire (g/mol) 237.207
Synonyme N-(1-Deoxy-β-D-fructopyranos-1-yl)glycine, 1-[(Carboxymethyl)amino]-1-deoxy-β-D-fructopyranose
Nom IUPAC 2-[[(3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxytetrahydropyran-2-yl]methylamino]acetic acid
SMILES O[C@@H]1COC(O)(CNCC(=O)O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fructosyl Glycine Alpha/Beta Mixture (Mixture of Diastereomers)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C8H15NO7/c10-4-2-16-8(15,7(14)6(4)13)3-9-1-5(11)12/h4,6-7,9-10,13-15H,1-3H2,(H,11,12)/t4-,6-,7+,8?/m1/s1
Quantité 10 mg
Poids de la formule 237.0849
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Room Temperature