Learn More
Mélange fructosylglycine alpha/bêta (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 17988494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17988494 100 mg 100mg
17978764 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17988494 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF795750100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60644-20-4
Formule moléculaire C8 H15 N O7
Poids moléculaire (g/mol) 237.207
Synonyme N-(1-Deoxy-β-D-fructopyranos-1-yl)glycine, 1-[(Carboxymethyl)amino]-1-deoxy-β-D-fructopyranose
Nom IUPAC 2-[[(3S,4R,5R)-2,3,4,5-tétrahydroxytétrahydropyran-2-yl]méthylamino]acide acétique
SMILES O[C@@H]1COC(O)(CNCC(=O)O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fructosyl Glycine Alpha/Beta Mixture (Mixture of Diastereomers)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C8H15NO7/c10-4-2-16-8(15,7(14)6(4)13)3-9-1-5(11)12/h4,6-7,9-10,13-15H,1-3H2,(H,11,12)/t4-,6-,7+,8?/m1/s1
Quantité 100 mg
Poids de la formule 237.0849
Pourcentage de pureté >95%