Learn More
Frutinone A, TRC
Code produit 30391498
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30391498 250 mg
30402599 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30391498 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF795800250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38210-27-4
Formule moléculaire C16H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 264.23
Synonyme 6H,7H-[1]Benzopyrano[4,3-b][1]benzopyran-6,7-dione
SMILES O=C1Oc2ccccc2C3=C1C(=O)c4ccccc4O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Frutinone A
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H8O4/c17-14-9-5-1-3-7-11(9)19-15-10-6-2-4-8-12(10)20-16(18)13(14)15/h1-8H
Poids de la formule 264.0423