Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire FS-CW 20 M-AM GC
Code produit 10779942 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
25 m
25 m
50 m
50 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Conditionnement
10779942 50 m 0,32 mm 0,25 μm 50 pièces
10545571 10 m 0,1 mm 0,2 μm 1 pièce
10535571 25 m 0,25 mm 0,25 μm 25 pièces
10093131 25 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10449561 25 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10184561 50 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10358601 50 m 0,32 mm 0,35 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10779942 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 733299.50
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 50 m
Matériau de remplissage FS-CW 20 M-AM
Quantité 1/boîte
Diamètre (métrique) 0,5 mm
Type d’USP G16
Phase stationnaire FS-CW 20 M-AM
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Plage de températures (métrique) 220 °C à 240 °C