Learn More
Cole-Parmer™ Bains de sable fluidisés compacts série FSB-200
Description
- L'oxyde d'aluminium sec, inerte et non toxique garantit un fonctionnement sans danger
- Une alternative plus sûre aux bains d'huile et de sel à haute température
- Nécessite un contrôleur (01184-50) pour être calibré.
Utilisez ces bains de sable fluidisé pour vos procédés de traitement thermique, l'étalonnage de vos capteurs de température et les tests de composants électriques. Les bains utilisent de l'oxyde d'aluminium fluidisé par de l'air à basse pression comme milieu de bain sec présentant d'excellentes propriétés de transfert de chaleur. L'oxyde d'aluminium, inerte et ininflammable, est plus sûr à utiliser que l'huile et ne corrodera pas vos récipients d'échantillons ni ne produira de fumées toxiques. Les récipients de toutes formes peuvent être facilement immergés et retirés du bain en toute sécurité, sans les risques et les dégâts liés aux huiles chaudes. Réglez la température à l'aide d'un bouton de commande et d'un cadran de référence. Les bains nécessitent un débit d'air sec d'environ 2 pieds cubes par minute (57 L/min) à une pression d'environ 3 psi. Commandez la pompe à air séparément. Commandez le régulateur de température (01184-50 ou 01184-55) pour contrôler avec précision la température de votre bain de sable. Les bains sont équipés d'un doigt de gant destiné à accueillir un thermomètre à thermocouple. Remarque : non recommandé pour la mise en forme dans la fabrication d'appareils de recherche en laboratoire ou pour le chauffage de réacteurs.
Specifications
Specifications
| Description | Bain de sable fluidisé compact |
| Gamme de températures | 50 °C à 600 °C |
| Type | Bain de sable |
| Temps de chauffage | 105 minutes |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur (impériale) | 28 in |
| Hauteur (métrique) | 69.5 cm |
| Profondeur (impériale) intérieure | 13,75 in |
| Tension | 230 VCA |
| Fréquence | 50/60 Hz |