Learn More
JULABO™ Refroidisseur à immersion, FT Series
Code produit 10296302
Change view
Click to view available options
Modèle:
FT200
FT400
FT402
FT900
FT902
Gamme de températures:
−20 à +30°C
−40 à +30°C
-90 °C à +30 °C
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Gamme de températures unitSize
10296302 FT902 -90 °C à +30 °C 1 pièce
10334191 FT200 −20 à +30°C 1 pièce
10264011 FT400 −40 à +30°C 1 pièce
10028782 FT402 −40 à +30°C 1 pièce
11994818 FT900 -90 °C à +30 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10296302 Fournisseur JULABO™ Code fournisseur 9650892
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Principalement utilisé pour les circulateurs de contre-refroidissement à bain ouvert à température ambiante ou inférieure ainsi que pour le refroidissement rapide des liquides. Les refroidisseurs à immersion Julabo™ offrent un faible encombrement et représentent une solution économique évitant l’utilisation de l’eau du robinet pour le refroidissement.
  • Refroidissement rapide des liquides pour atteindre des températures basses
  • Contre-refroidissement de liquides en association avec des cryothermostats
  • Respectueux de l’environnement grâce à une économie d’eau du robinet précieuse
  • Utilisation et manipulation conviviales
  • Conception compacte, faible encombrement
  • Remplace la glace carbonique
  • Respectueux de l'environnement grâce à la conservation de l'eau de refroidissement
  • Contrôle et affichage de la température intégrés
  • Avec capteur Pt100 externe (200 x 6 mm de dia., en acier inoxydable)
Spécification
Température ambiante 5 à 35°C
Description Refroidisseur à immersion FT
Puissance de refroidissement 0,3 kW à 20°C
Gamme de températures -90 °C à +30 °C
Affichage LED
Comprend Sonde d’immersion flexible (l x dia.) 65 x 1,5 cm ; capteur Pt100 externe
Modèle FT902
Dimensions (L x l x H) 55 x 38 x 60 cm
Longueur (métrique) du tuyau 160 cm
Poids (métrique) 50 kg
Tension 115 / 230 V