Learn More
JULABO™ Refroidisseur à immersion, FT Series
Code produit 10334191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
FT200
FT400
FT402
FT900
FT902
Gamme de températures:
−20 à +30°C
−40 à +30°C
-90 °C à +30 °C
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Gamme de températures Conditionnement
10334191 FT200 −20 à +30°C 1 pièce
10296302 FT902 -90 °C à +30 °C 1 pièce
10264011 FT400 −40 à +30°C 1 pièce
10028782 FT402 −40 à +30°C 1 pièce
11994818 FT900 -90 °C à +30 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10334191 Fournisseur JULABO™ Code fournisseur 9650820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3476.04€
    2900.00€ / 1 pièces
    Économisez 576.04€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Principalement utilisé pour les circulateurs de contre-refroidissement à bain ouvert à température ambiante ou inférieure ainsi que pour le refroidissement rapide des liquides. Les refroidisseurs à immersion Julabo™ offrent un faible encombrement et représentent une solution économique évitant l’utilisation de l’eau du robinet pour le refroidissement.
  • Refroidissement rapide des liquides pour atteindre des températures basses
  • Contre-refroidissement de liquides en association avec des cryothermostats
  • Respectueux de l’environnement grâce à une économie d’eau du robinet précieuse
  • Utilisation et manipulation conviviales
  • Conception compacte, faible encombrement
  • Remplace la glace carbonique
Spécification
Température ambiante 5 à 40 °C
Description Refroidisseur à immersion FT
Puissance de refroidissement 0,25 kW à 20°C
Gamme de températures −20 à +30°C
Comprend Sonde d’immersion (L x dia.) 9 x 4 cm
Modèle FT200
Dimensions (L x l x H) 55 x 38 x 60 cm
Longueur (métrique) du tuyau 120 cm
Poids (métrique) 18 kg
Tension 115 / 230 V