Learn More
FT011, MedChemExpress
Code produit 16474346
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474346 100 mg
16490016 2 mg
16443048 10 mg
16415787 5 mg
16409616 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16474346 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100495
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress FT011 is an anti-fibrotic agent, reduces mRNA expression of collagens I and III and inhibits collagen synthesis.
FT011 is an anti-fibrotic agent, reduces mRNA expression of collagens I and III and inhibits collagen synthesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau FT011
CAS 1001288-58-9
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H17NO5
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (284.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(/C=C/C2=CC=C(OCC#C)C(OC)=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 351.35
Poids de la formule 351.35
Pourcentage de pureté 99.63%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation