missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ FTH1 (Human) Recombinant Protein

Code produit p-7164250
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16118354 10 μg 10µg
16128354 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16118354 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur H00002495P01.10ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human FTH1 full-length ORF ( AAH11359, 1 a.a. - 183 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

  • Sequence: MTTASTSQVRQNYHQDSEAAINRQINQELYASYVYLSMSYYFDRDDVALKNFAKYFLHQSHEEREHAEKLMKLQNQRGGRIFLQDIKKPDCDDWESGLNAMECALHLEKNVNQSLLELHKLATDKNDPHLCDFIETHYLNEQVKAIKELGDHVTNLRKMGAPESGLAEYLFDKHTLGDSDNES

Spécification

Numéro d’adhésion AAH11359
Identification génétique (Entrez) 2495
Nom ferritin, heavy polypeptide 1
Méthode de préparation Wheat germ expression system
Test du contrôle qualité 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantité 10 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène FHC, FTH, FTHL6, MGC104426, PIG15, PLIF
Symbole de gène(s) FTH1
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Marqueur de protéine GST
Tampon 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.