Learn More
FTI 276 TFA, MedChemExpress
Code produit 16463506
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16463506 25 mg
16452947 50 mg
16446888 10 mg
16429427 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16463506 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15873A
MedChemExpress FTI-276 is a protein farnesyl transferase (PFT) inhibitor with IC50s of 0.9 nM and 0.5 nM for Plasmodium falciparum and human, respectively.
FTI-276 is a protein farnesyl transferase (PFT) inhibitor with IC50s of 0.9 nM and 0.5 nM for Plasmodium falciparum and human, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau FTI 276 TFA
Forme physique Solid
CAS 1217471-51-6
Couleur Tan
Quantité 25 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H28F3N3O5S2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (182.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](NC(C1=CC=C(NC[C@@H](N)CS)C=C1C2=CC=CC=C2)=O)CCSC.O=C(O)C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 547.61
Poids de la formule 547.61
Pourcentage de pureté 98.06%
Qualité Research