Spécification
| Point de fusion | 250°C |
| CAS | 632-99-5 |
| Formule moléculaire | C20H20ClN3 |
| Numéro MDL | MFCD00012569 |
| Clé InChI | AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1 |
| Nom IUPAC | 4-[(4-aminophényl)-(4-imino-3-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]aniline ; chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 337.85 |
| CID PubChem | 12447 |
| Poids de la formule | 337.84g/mol |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Basic Fuchsin
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.