Learn More
Fucoїdane, Thermo Scientific™
Code produit 17585535 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17585535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17585535 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 467460010
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Spécification
Vecteur alpha FUCOIDAN
Nom chimique ou matériau Fucoïdane
CAS 9072-19-9
Couleur Jaune clair à marron
Perte à la dessiccation ≤10 %
Conditionnement Flacon en verre
Numéro MDL 00131109
Quantité 1 g
Forme physique Poudre