Learn More
MULTIROIR Conteneur Eurobox complet
Code produit 17276900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
400 x 300 x 117 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 290 mm
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Couleur Conditionnement
17276900 600 x 400 x 100 mm Rouge 1 pièce
17236890 400 x 300 x 117 mm Gris 1 pièce
17246890 400 x 300 x 220 mm Gris 1 pièce
17256890 400 x 300 x 290 mm Gris 1 pièce
17266890 600 x 400 x 220 mm Gris 1 pièce
17276890 600 x 400 x 320 mm Gris 1 pièce
17286890 600 x 400 x 420 mm Gris 1 pièce
17296890 400 x 300 x 120 mm Bleu 1 pièce
17206900 400 x 300 x 120 mm Blanc 1 pièce
17216900 400 x 300 x 120 mm Rouge 1 pièce
17226900 400 x 300 x 220 mm Bleu 1 pièce
17236900 400 x 300 x 220 mm Blanc 1 pièce
17246900 400 x 300 x 220 mm Rouge 1 pièce
17256900 600 x 400 x 100 mm Bleu 1 pièce
17266900 600 x 400 x 100 mm Blanc 1 pièce
17286900 600 x 400 x 220 mm Bleu 1 pièce
17296900 600 x 400 x 220 mm Blanc 1 pièce
17206910 600 x 400 x 220 mm Rouge 1 pièce
17216910 600 x 400 x 320 mm Bleu 1 pièce
17226910 600 x 400 x 320 mm Blanc 1 pièce
17236910 600 x 400 x 320 mm Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 17276900 Fournisseur MULTIROIR Code fournisseur BA12019
Expédition estimée: 13-11-2026
Conteneur Eurobox complet avec fonds solides et murs solides, idéal pour le stockage et le transport des marchandises
  • Conteneur Eurobox complet
  • Le meilleur rapport qualité/prix sur le marché
  • Fonds solides et murs solides
  • Idéal pour le stockage et le transport des marchandises
  • Empilable et haute capacité de charge
  • Température résistante de -20°C à +110°C
Spécification
Type Boîte de stockage
Matériau Polypropylène
Couleur Rouge
Forme Rectangulaires
Dimensions (L x l x H) 600 x 400 x 100 mm