Learn More
Fullerène, buckyeall/nanotube, double paroi, 50 - 80 %
Code produit 11499900
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.5 g
2 g
Conditionnement:
0.10g
0.50g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499900 0.1 g 0.10g
11479900 0.5 g 0.50g
11489900 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499900 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044691.77
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 308068-56-6
Formule moléculaire CH4
Poids moléculaire (g/mol) 16.043
Numéro MDL MFCD00282904
Clé InChI VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
CID PubChem 297
ChEBI CHEBI:16183
Nom IUPAC méthane
SMILES C
Spécification
Nom chimique ou matériau Fullerene
Note relative au nom Buckytube/nanotube, double-walled
Quantité 0.1 g
Numéro UN UN1325
Pourcentage de pureté 50 to 80%
Forme physique Poudre