Learn More
Fullerène C60, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10647441 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10647441 250 mg Flacon en verre 250mg
10574004 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10647441 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 295012500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    126.65€ / 250mg
    Économisez 26.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99685-96-8
Formule moléculaire C60
Poids moléculaire (g/mol) 720.66
Numéro MDL MFCD00151408
Clé InChI XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
CID PubChem 123591
ChEBI CHEBI:33128
Nom IUPAC (C\{60}-I\{h})[5,6]fullerène
SMILES C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Spécification
Nom chimique ou matériau Fullerene C60
Note relative au nom 99.9%
Couleur Brun à noir
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.85% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Merck Index 15, 1472
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: >5mg/mL in toluene
Poids de la formule 720.65
Pourcentage de pureté 99.90%
Forme physique Poudre