Learn More
Fullerène, nanotube à parois multiples, dia.ext. de 20 nm, 5-20 micron de long, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11330498
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11330498 50 mg 50mg
11340498 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11330498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043839.MF
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 308068-56-6 | CH4 | 16.043 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 308068-56-6
Formule moléculaire CH4
Poids moléculaire (g/mol) 16.043
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
CID PubChem 297
ChEBI CHEBI:16183
Nom IUPAC méthane
SMILES C
Spécification
Nom chimique ou matériau Fullerene
Note relative au nom Nanotube, multi-walled, 20nm OD, 5 to 20 micron long
Couleur Noir
Dimensions de la maille −270 Mesh
Quantité 50 mg
Numéro UN UN1325
Forme physique Poudre