Learn More
Fullerène, nanotube à parois multiples, dia.ext. de 20 nm, 5-20 micron de long, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fullerene |
| Note relative au nom | Nanotube, multi-walled, 20nm OD, 5 to 20 micron long |
| Couleur | Noir |
| Dimensions de la maille | −270 Mesh |
| Quantité | 250 mg |
| Numéro UN | UN1325 |
| Forme physique | Poudre |