Learn More
Fullerène, nanotube, à parois multiples, dépôts de cathode comme produits, noyau et flacon, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11380128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11380128 2 g 2g
11370128 10 g 10g
11360128 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11380128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042886.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 308068-56-6 | CH4 | 16.043 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 308068-56-6
Formule moléculaire CH4
Poids moléculaire (g/mol) 16.043
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
CID PubChem 297
ChEBI CHEBI:16183
Nom IUPAC méthane
SMILES C
Spécification
Nom chimique ou matériau Fullerene
Note relative au nom Nanotube, multi-walled, as-produced cathode deposits, core and shell
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Numéro UN UN1325
Informations sur la solubilité Insoluble in water and organic solvents.