Learn More
Poudre de fullerène, 99,9+ % C{60}, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11345027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11345027 1 g 1g
11365027 250 mg 250mg
11355027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11345027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042007.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99685-96-8
Formule moléculaire C60
Poids moléculaire (g/mol) 720.66
Numéro MDL MFCD00282904
Clé InChI XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
CID PubChem 123591
ChEBI CHEBI:33128
Nom IUPAC (C\{60}-I\{h})[5,6]fullerène
SMILES C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Spécification
Nom chimique ou matériau Fullerene powder
Couleur Noir
Densité 1.7 g/mL
Point d’ébullition 500°C to 600°C (sublimation)
Plage de pourcentage du dosage >99.9% C60
Notes de pourcentage du dosage C60
Quantité 1 g
Numéro UN UN1325
Informations sur la solubilité Soluble in toluene. Insoluble in water.
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Forme physique Poudre