Learn More
Poudre de fullerène, 99+ % C{70}, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11389218 250 mg 250mg
11399218 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11389218 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042600.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 115383-22-7 | C70 | 840.77 g/mol
Fullerene powder is used for biomedical applications including the design of high-performance magnetic resonance imaging (MRI) contrast agents, X-ray imaging contrast agents, photodynamic therapy and drug and gene delivery. It is used in superconductors, photoactive polymers, film material modifiers, abrasive agent for cutting and grinding applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115383-22-7
Formule moléculaire C70
Poids moléculaire (g/mol) 840.77
Numéro MDL MFCD00282904
Clé InChI ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fullerene, fullerene 70, rugbyballene, carbon, 70-d5h fullerene, buckminsterfullerene, 5,6 fullerene-c70-d5h 6, c70-d5h 6 5,6 fullerene, fullerene powder, c 250mg
CID PubChem 16131935
ChEBI CHEBI:33195
Nom IUPAC (C\{70}-D\{5h(6)})[5,6]fullerène
SMILES C12=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C%12=C%13C%10=C%10C8=C5C1=C%10C1=C%13C5=C8C1=C2C1=C3C2=C3C%10=C%13C%14=C3C1=C8C1=C3C5=C%12C5=C8C%11=C%11C9=C7C7=C9C6=C4C2=C2C%10=C4C(=C29)C2=C6C(=C8C8=C9C6=C4C%13=C9C(=C%141)C3=C85)C%11=C27
Spécification
Nom chimique ou matériau Fullerene powder
Couleur Gris à noir
Densité 1.7 g/mL
Point d’ébullition 500°C to 600°C (sublimation)
Notes de pourcentage du dosage C70
Quantité 250 mg
Numéro UN UN1325
Informations sur la solubilité Soluble in benzene and toluene. Insoluble in water.
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Fullerene powder C70
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Fullerene C70