Learn More
Poudre de fullerène, mélangée raffinée, généralement 73 % C},{60}, 22 % C{70}, supérieur à 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11309557 250 mg -
11319557 1 g 1g
11329557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11309557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041181.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99685-96-8
Formule moléculaire C60
Poids moléculaire (g/mol) 720.66
Numéro MDL MFCD00282904
Clé InChI XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
CID PubChem 123591
ChEBI CHEBI:33128
Nom IUPAC (C60-Ih)[5,6]fullerene
SMILES C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Spécification
Nom chimique ou matériau Fullerene powder
Note relative au nom Mixed refined
Couleur Noir-brun
Quantité 250 mg
Numéro UN UN1325
Concentration or Composition (by Analyte or Components) généralement 73 % C60, 22 % C70, supérieur à 5 %
Forme physique Poudre