Learn More
Fulvestrant, MedChemExpress
Description
Fulvestrant (ICI 182780) is a pure antiestrogen and a potent estrogen receptor (ER) antagonist with an IC50 of 9.4 nM. Fulvestrant is also a GPR30 agonist. Fulvestrant effectively inhibits the growth of ER-positive MCF-7 cells with an IC50 of 0.29 nM. Fulvestrant also induces autophagy and has antitumor efficacy.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fulvestrant |
| CAS | 129453-61-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C32H47F5O3S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | ICI 182780 ZD 9238 ZM 182780 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (412.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]12[C@@H](O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])[C@H](CCCCCCCCCS(CCCC(F)(F)C(F)(F)F)=O)CC4=C(C=CC(O)=C4)[C@@]3([H])CC2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 606.77 |
| Show More |