Learn More
Fulvestrant, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fulvestrant |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C32H47F5O3S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41(40)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,21-22,26-29,38-39H,2-10,13-20H2,1H3/t22-,26-,27+,28+,29-,30+,41?/m1/s1 |
| Poids de la formule | 606.3166 |
| Pourcentage de pureté | >95% |