Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fulvestrant
Code produit 16627042 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16627042 50 mg 50mg
16617042 1 g 1g
16637042 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16627042 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465780500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    126.65€ / 50mg
    Économisez 26.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129453-61-8
Formule moléculaire C32 H47 F5 O3 S
Spécification
Nom chimique ou matériau Fulvestrant
Quantité 50 mg
Solubilité (0,1 g dans 10 mL d’éthanol) Solution transparente
Poids de la formule 606,77
Forme physique Poudre
Type de produit Réactif
Pureté ≥ 98,5% (HPLC)