Learn More
Ester monoéthylique d’acide fumarique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10593124 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10593124 25 g Flacon en verre 25g
10225870 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10593124 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156200250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2459-05-4 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5-4-2459
Formule moléculaire C6H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 144.13
Numéro MDL MFCD00002699
Clé InChI XLYMOEINVGRTEX-ONEGZZNKSA-N
Synonyme Monoethylefumarate
Nom IUPAC acide (2E)-4-éthoxy-4-oxobut-2-énoïque
SMILES CCOC(=O)\C=C\C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fumaric acid monoethyl ester
Point de fusion 64°C to 69°C
Couleur Beige à blanc
Point d’ébullition 147°C (16.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CCH=CHCO2C2H5
Quantité 25 g
Beilstein 02, 741
Poids de la formule 144.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fumaric acid monoethyl ester