Learn More
Fumaric Acid Monomethyl Ester, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Monomethyl Fumarate |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+ |
| Poids de la formule | 130.0266 |