Learn More
Chlorure de fumaryle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10413035 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Code produit. 10413035
Marque: Thermo Scientific Acros 165970250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 627-63-4 | C4H2Cl2O2 | 152.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-63-4
Formule moléculaire C4H2Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.96
Numéro MDL MFCD00000733
Clé InChI ZLYYJUJDFKGVKB-OWOJBTEDSA-N
Synonyme fumaryl chloride, fumaroyl dichloride, fumaroyl chloride, fumarylchlorid, chlorure de fumaryle, fumarylchlorid czech, 2-butenedioyl dichloride, e, 2-butenedioyl dichloride, 2e, dichlorid kyseliny fumarove, fumaryl dichloride
CID PubChem 5325504
Nom IUPAC Dichlorure de (E)-2-butènedioyle
SMILES C(=CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Fumaryl chloride
Note relative au nom 95%
Point de fusion -2.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.4100g/mL
Point d’ébullition 161.0°C to 164.0°C
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCOCH=CHCOCl
Indice de réfraction 1.4980 to 1.5010
Quantité 25 mL
Beilstein 02, 743
Gravité spécifique 1.41
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 152.96
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Fumaryl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.