Learn More
Fumonisine B1, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10741361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10741361 1 mg 1mg
10667694 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10741361 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 328250010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La fumonisine, numéro CAS 116355-83-0, également connue sous le nom de Macrofusine, est une mycotoxine perméable aux cellules qui est un inhibiteur de la sphingosine N-acétyl transférase.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La fumonisine est un métabolite fongique qui est une mycotoxine perméable aux cellules qui peut arrêter la biosynthèse des sphingolipides en inhibant la sphingosine N-acétyl transférase
Applications
• Elle peut inhiber en puissance la sphingosine N-acyltransférase (céramide synthase), provoquant une accumulation de bases sphingoïdes
•C’est également un inhibiteur de protéine sérine et de thréonine phosphatase
• Elle peut inhiber sélectivement la biosynthèse de la sphingomyéline dans les cellules neuronales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116355-83-0
Formule moléculaire C34H59NO15
Poids moléculaire (g/mol) 721.8
Numéro MDL MFCD00133349
Clé InChI UVBUBMSSQKOIBE-UWCNXKJPSA-N
Synonyme macrofusine, fumonisin b1, 2r,2'r-1,2,3-propanetricarboxylic acid 1,1'-1s,2r-1-2s,4r,9r,11s,12s-12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl-2-1r-1-methylpentyl-1,2-ethanediyl ester, 2s-2-2-5r,6r,7s,9s,11r,16r,18s,19s-19-amino-6-3r-3,4-dicarboxybutanoyl oxy-11,16,18-trihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl oxy-2-oxoethyl butanedioic acid
CID PubChem 16760030
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[2-[(5R,6R,7S,9S,11R,16R,18S,19S)-19-amino-6-[(3R)-3,4-dicarboxybutanoyl]oxy-11,16,18-trihydroxy-5,9-diméthylicosan-7-yl]oxy-2-oxoéthyl]butanedioique
SMILES CCCCC(C)C(C(CC(C)CC(CCCCC(CC(C(C)N)O)O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fumonisin B1
Couleur Beige à Blanc
Analyse élémentaire 55.00 to 58.00%C, 1.60 to 2.20%N
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Quantité 1 mg
Merck Index 15, 4318
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,acetonitrile
Poids de la formule 721.8
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fumonisin B1
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.