Learn More
Fumonisine B2, +96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10440931 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10440931 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10440931 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 328260010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
La fumonisine B2, numéro CAS 116355-84-1, est un diester d’acide tricarballylique et est isolée à partir de Fusarium.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La fumonisine B2 est une mycotoxine de la fumonisine produite par le champignon Fusarium
  • La fumonisine B2 est un analogue structurel de la fumonisine B1, mais elle est plus cytotoxique que B1 et peut inhiber la sphinganine-N-acétyltransférase (céramide synthase)
Applications
  • Des études in vitro et in vivo ont montré que la fumonisine B2 peut induire l’apoptose
  • Elle peut inhiber la biosynthèse des sphingolipides de novo
  • Elle est également considérée comme un métabolite d’Aspergillus
  • Elle montre une cytotoxicité contre un panel de sept lignées cellulaires d’hépatome de rat et une lignée cellulaire MDCK
  • Elle induit la formation de nodules hépatocytes, un marqueur de l’initiation du cancer, chez les rats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fumonisin B2
CAS 116355-84-1
Plage de pourcentage du dosage 96+%
Formule moléculaire C34H59NO14·3H2O
Quantité 1 mg
Synonyme fumonisin b2, 2r,2'r-1,2,3-propanetricarboxylic acid 1,1'-1s,2r-1-2s,9r,11s,12s-12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl-2-1r-1-methylpentyl-1,2-ethanediyl ester, 2s-2-2-5r,6r,7s,9s,16r,18s,19s-19-amino-6-3r-3,4-dicarboxybutanoyl oxy-16,18-dihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl oxy-2-oxoethyl butanedioic acid
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Clé InChI UXDPXZQHTDAXOZ-FWPUDPCBSA-N
SMILES CCCCC(C)C(C(CC(C)CCCCCCC(CC(C(C)N)O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S)-2-[2-[(5R,6R,7S,9S,16R,18S,19S)-19-amino-6-[(3R)-3,4-dicarboxybutanoyl]oxy-16,18-dihydroxy-5,9-diméthylicosan-7-yl]oxy-2-oxoéthyl]butanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 759.9
CID PubChem 71317007
Poids de la formule 759.9
Pourcentage de pureté 96+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Fumonisin B2
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.