Learn More
Fungilab™ Chambres de séparation (CCM) Fungicrom
Code produit 11896511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Chambre de séparation Miniplak
Largeur (métrique):
10 cm
20 cm
Largeur (impériale):
3,9 in
7,9 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Largeur (métrique) Largeur (impériale) Conditionnement
11896511 Chambre de séparation Miniplak 20 cm 7,9 in 1 pièce
11806521 Chambre de séparation Miniplak 10 cm 3,9 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11896511 Fournisseur Fungilab™ Code fournisseur MPLAK
Quantité Prix
1 362.85€ / 1 pièces
6 295.03€ / 1 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les chambres de séparation (CCL) Fungicrom doivent être utilisées avec la chromatographie sur couche mince.
Cuve Normaplak (NPLAK)
  • Corps en verre trempé, avec une base plate et des bords supérieurs lisses et polis
  • Pour plaques de 200 x 200 mm
  • Disponible avec ou sans couvercle
  • Couvercle avec poignée, à base lisse et polie, formant une fermeture étanche avec le corps de la cuve
Cuve Multiplak (MPLAK)
  • Corps en verre trempé, avec une base plate et des bords supérieurs lisses et polis
  • L’intérieur présente des rainures supplémentaires qui permettent de stocker jusqu'à cinq plaques de 200 x 200 mm
  • Utilisé en particulier pour les analyses quantitatives, peut également servir à stocker les plaques dans un environnement protégé
  • Disponible avec ou sans couvercle
  • Couvercle avec poignée, à base lisse et polie, formant une fermeture étanche avec le corps de la cuve
Cuve Miniplak (Miplak)
  • Corps en verre trempé, avec une base plate et des bords supérieurs lisses et polis
  • Pour plaques de 100 x 100 mm
  • Disponible avec ou sans couvercle
  • Couvercle avec poignée, à base lisse et polie, formant une fermeture étanche avec le corps de la cuve
Cuve Rollerplak (RPLak)
  • Corps en verre trempé soufflé en cylindre avec une base plate
  • Pour plaques de 200 x 100 mm
  • Travaux de chromatographie sur papier également possibles
  • Disponible avec ou sans couvercle
  • Couvercle de type chapeau
Spécification
Type de bouchon Couvercle à bouton
Matériau Plastique
Type Chambre de séparation Miniplak
À utiliser avec (équipement) Chromatographie sur couche fine
Comprend Vanne à jet de 0,7 mm
Dimensions (L x l x H) 7,8 x 3,9 x 5,1 po (20 x 20 x 13 cm)
Longueur (impériale) 7,8 in
Longueur (métrique) 20 cm
Largeur (impériale) 7,9 in
Largeur (métrique) 20 cm
Hauteur (impériale) 5,1 in
Hauteur (métrique) 13 cm
Profondeur (impériale) 1,9 in
Profondeur (métrique) 5 cm