Learn More
Fungilab™ Broches en acier inox
Code produit 11896631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Broche L2
Broche TR8, TR9, TR10, TR11
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
11896631 Broche TR8, TR9, TR10, TR11 1 pièce
12827142 Broche L2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11896631 Fournisseur Fungilab™ Code fournisseur V12700N
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Mesure avec précision les viscosités avec ces broches en acier inox. Les broches en acier inox sont disponibles dans une variété de volumes et de plages de viscosité.
Broches à utiliser avec les adaptateurs pour petits échantillons (réf. n°06-815-032, -031).
  • Ce système est utilisé pour les mesures conformément à la norme ASTM-ISO 2555
  • Broches standard (incluses dans la livraison standard) : broches R et H, broches L
  • Broches spéciales (commandées en supplément avec les adaptateurs pour petits échantillons APM et APM/B) : broches TL et TR
  • Ensemble de broches L : 20 à 6,000,000 cP (pour les modèles ADV et PRO) ; 20 à 2,000,000 cP (pour le modèle ONE)
  • Ensemble de broches R : 100 à 40 000 000 cP
  • Ensemble de broches R pour le modèle H : 200 à 106 000 000 cP
Spécification
Type de produit Broche TR8, TR9, TR10, TR11
Gamme de viscosité R : 40 à 400 000 / H : 200 à 3 200 000 cP
À utiliser avec (équipement) Adaptateur pour petits échantillons
Description Ensemble de broches spéciales pour APM et Thermosphere (TR8, TR9, TR10, TR11)
Certifications/Conformité ASTM, ISO 2555
Comprend Broche TR8, TR9, TR10, TR11
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Pour la mesure de viscosité relative