Learn More
SCAT™ Adaptateur GL45 pour entonnoir
Code produit 17893510 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
S60, GL45
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Conditionnement
17893510 S60, GL45 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17893510 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 107889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    242.58€ / 1 pièces
    Économisez 22.42€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Robuste SCAT™ Entonnoirs de sécurité « ARNOLD » avec adaptateurs et commandes de niveau mécaniques pour une utilisation sur différents fûts avec différents types de filetage. Également disponible en versions dissipatives pour l'élimination sécurisée des déchets liquides explosifs.
  • Entonnoirs de sécurité basés sur les SCAT™ Série d'entonnoirs « ARNOLD »
  • Kits prêts à l'emploi comprenant des entonnoirs de sécurité et des adaptateurs pour fûts
  • Fabriqué en plastique de haute qualité pour une utilisation durable et prolongée
  • Les adaptateurs peuvent être combinés avec tous les entonnoirs de sécurité GL45 des séries « ARNOLD » et « MARCO ».
  • Disponible pour tous les types et tailles de filetage courants
  • Également disponible en matériau conducteur pour les zones dangereuses
Spécification
Taille du bouchon S60, GL45
Capacité (métrique) 200 L
Capacité (impériale) 52,8 gal.
Comprend Adaptateur, contrôle mécanique du niveau
À utiliser avec (équipement) SCAT Entonnoir ARNOLD
Matériau PEHD-EC
Type de produit Adaptateur d’entonnoir