Learn More
SCAT™ Entonnoir de sécurité “ARNOLD” avec bille et couvercle, V2.0, PEHD-EC
Code produit 17298860 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
B83
GL45
R2
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Comprend:
Pare-éclaboussures, 2 tamis amovibles, câble de mise à la terre
Pare-éclaboussures, tamis, câble de mise à la terre
Pare-éclaboussures, tamis, câble de mise à la terre, vanne à bille
Pare-éclaboussures, tamis, câble de mise à la terre, vanne à bille, lance
À utiliser avec (équipement):
High Flow Solution System
Récipients d’élimination
Conditionnement:
1 pièce
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) Comprend À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17298860 S60/61 Pare-éclaboussures, tamis, câble de mise à la terre Récipients d’élimination 1 pièce
17142235 B83 Pare-éclaboussures, tamis, câble de mise à la terre, vanne à bille, lance Récipients d’élimination 1 pièce
17192225 GL45 Pare-éclaboussures, tamis, câble de mise à la terre, vanne à bille, lance Récipients d’élimination 1 pièce
17465053 GL45 Pare-éclaboussures, tamis, câble de mise à la terre, vanne à bille, lance High Flow Solution System 1 pièce
17288860 GL45 Pare-éclaboussures, 2 tamis amovibles, câble de mise à la terre Récipients d’élimination 1 pièce
17102245 GL45 Pare-éclaboussures, tamis, câble de mise à la terre, vanne à bille Récipients d’élimination 1 pièce
17172235 R2 Pare-éclaboussures, tamis, câble de mise à la terre, vanne à bille Récipients d’élimination 1 pièce
17162235 S50 Pare-éclaboussures, tamis, câble de mise à la terre, vanne à bille, lance Récipients d’élimination 1 pièce
17112235 S51 Pare-éclaboussures, tamis, câble de mise à la terre, vanne à bille, lance Récipients d’élimination 1 pièce
17122235 S55 Pare-éclaboussures, tamis, câble de mise à la terre, vanne à bille, lance Récipients d’élimination 1 pièce
17182225 S60/61 Pare-éclaboussures, tamis, câble de mise à la terre, vanne à bille, lance Récipients d’élimination 1 pièce
17132235 S65 Pare-éclaboussures, tamis, câble de mise à la terre, vanne à bille, lance Récipients d’élimination 1 pièce
17152235 S70/71 Pare-éclaboussures, tamis, câble de mise à la terre, vanne à bille, lance Récipients d’élimination 1 pièce
17102235 S90 Pare-éclaboussures, tamis, câble de mise à la terre, vanne à bille, lance Récipients d’élimination 1 pièce
17192235 S95 Pare-éclaboussures, tamis, câble de mise à la terre, vanne à bille, lance Récipients d’élimination 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 17298860 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 317634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.73€
    186.76€ / 1 pièces
    Économisez 35.97€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’entonnoir de sécurité solide et électriquement conducteur ARNOLD V2.0 avec couvercle et bille répond aux exigences les plus élevées pour l’élimination en toute sécurité des déchets liquides dangereux en raison de sa combinaison de deux mécani
L’entonnoir de sécurité ARNOLD V2.0 avec couvercle et clapet à bille est disponible pour différents filetages de récipient. Afin de pouvoir produire de manière écologique et économique, nous fournissons des variantes individuelles avec un adaptateur de filetage, qui n’a aucune influence sur la fonctionnalité ou la sécurité de l’entonnoir.
  • Deux dispositifs de sécurité empêchent les fuites de gaz toxiques ou explosifs : une bille intégrée au fond de l’entonnoir et un joint d’étanchéité incorporé au couvercle articulé.
  • Matériau en PEHD électriquement conducteur avec connexion à la terre pour empêcher les vols d’étincelles
  • Couvercle à charnière avec bague d’étanchéité pour fermeture lorsque l’entonnoir n’est pas utilisé
  • Tamis optimisé pour la collecte de particules plus grosses et pour le dépôt de flacons de laboratoire
  • Protection contre les éclaboussures améliorée avec canaux d’air intégrés pour empêcher la formation de bulles
  • Clapet à bille avec mécanisme d’ouverture automatique pendant le remplissage
  • Lance de sécurité rétractable individuelle pour une élimination propre des déchets liquides
  • Tous les composants principaux sont amovibles pour faciliter le nettoyage
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 200 mm (entonnoir)
Capacité (métrique) 1500 mL
Matériau PEHD-EC
Hauteur (métrique) 210 cm
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Noir
À utiliser avec (application) Élimination en toute sécurité des déchets liquides et inflammables
À utiliser avec (équipement) Récipients d’élimination
Comprend Pare-éclaboussures, tamis, câble de mise à la terre
Filetage (métrique) S60/61
Type de produit Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière