Learn More
Löser™ Aiguille de nettoyage de l’entonnoir
Code produit 11940557
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Osmomètre type 15/16
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11940557 Osmomètre type 15/16 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11940557 Fournisseur Löser™ Code fournisseur 0.01.0005
Expédition estimée: 25-11-2026
Aiguille de nettoyage de l’entonnoir pour osmomètre i
Entonnoir pour le nettoyage du trou d’aiguille des osmomètres automatiques
Spécification
Type de produit Aiguille de nettoyage de l’entonnoir
À utiliser avec (équipement) Osmomètre type 15/16
À utiliser avec (application) Aiguille de nettoyage et trou d’aiguille