Learn More
BRAND™ Support d’entonnoir
Code produit 10768431 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions
10768431 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10768431 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 148500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.75€
    46.85€ / 5 pièces
    Économisez 29.90€
    38% de réduction
En stock
Porte-entonnoir, capacité un entonnoir.
  • Convient au maintien de 1 ou 2 entonnoirs dont le diamètre extérieur maximal est de 50 à 120 mm
  • Facilement monté sur les tiges de support d'un diamètre extérieur de 8 à 14 mm avec un écrou de blocage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Entonnoir (1)
Matériau Polypropylène
Positions 1
À utiliser avec (équipement) Entonnoir
Type de produit Support d’entonnoir