Learn More
SCAT™ Entonnoir avec couvercle et passoire en acier inoxydable
Code produit 10725602 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Couvercle et tamis
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
10725602 Couvercle et tamis 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10725602 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 108670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00€
    222.28€ / 1 pièces
    Économisez 20.72€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Les contenants ouverts présentent des risques d'incendie et de santé publique. Collecter les déchets liquides en toute sécurité et conformément aux techniques les plus récentes : Cet entonnoir se caractérise par son grand diamètre de 250 mm.
  • La passoire en acier inoxydable retient en toute sécurité les particules solides telles que les barres d'agitation magnétiques.
  • Avec filetage mâle R2 BSP/G2 / BCS 56x4
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 250 mm
Capacité (métrique) 330 mL
Matériau PE-HD
Hauteur (métrique) 240 mm
Couleur Noir
Description Entonnoir en PE-HD rouge avec tamis en acier inoxydable
Comprend Couvercle et tamis
Type de produit Entonnoir de sécurité