Description
- Pour verser et transférer facilement des poudres libres, des liquides et des milieux légèrement visqueux
- Acier inox AISI 304 (1.4301)
- Un canal d’air sur le tube de décharge assure un flux complet, sans obstruction
- Selon le diamètre, cette aide au versement est adaptée aux applications de distribution, de petites quantités en laboratoire à de plus grandes en milieu industriel
- Les versions plus grandes de cet entonnoir sont dotées d’une poignée pour en faciliter la manipulation
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 60 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 8 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Certifications/Conformité | Certificat de matériel |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Argenté |
| Description | Entonnoir |
| À utiliser avec (application) | Poudres à écoulement libre, liquides et milieux légèrement visqueux |
| Comprend | 1 Entonnoir |
| Quantité | 1 |
| Afficher plus |