Learn More
SCAT™ Entonnoir avec couvercle pour barils ARNOLD
Code produit 17838733 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Conditionnement
17838733 R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17838733 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 317631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.24€
    186.76€ / 1 pièces
    Économisez 25.48€
    12% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Robuste SCAT™ Entonnoirs de sécurité « ARNOLD » avec adaptateurs et commandes de niveau mécaniques pour une utilisation sur différents fûts avec différents types de filetage. Également disponible en versions dissipatives pour l'élimination sécurisée des déchets liquides explosifs.
  • Entonnoirs de sécurité basés sur les SCAT™ Série d'entonnoirs « ARNOLD »
  • Kits prêts à l'emploi comprenant des entonnoirs de sécurité et des adaptateurs pour fûts
  • Fabriqué en plastique de haute qualité pour une utilisation durable et prolongée
  • Les adaptateurs peuvent être combinés avec tous les entonnoirs de sécurité GL45 des séries « ARNOLD » et « MARCO ».
  • Disponible pour tous les types et tailles de filetage courants
  • Également disponible en matériau conducteur pour les zones dangereuses
Spécification
Taille du bouchon R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m)
Couleur Noir
Comprend Couvercle, pare-éclaboussures, tamis amovible, câble de mise à la terre
À utiliser avec (équipement) SCAT Tube ARNOLD
Diamètre (métrique) interne 200 mm (entonnoir)
Matériau PEHD-EC
Type de produit Entonnoir de sécurité