Description
- Entonnoirs de sécurité basés sur les SCAT™ Série d'entonnoirs « ARNOLD »
- Kits prêts à l'emploi comprenant des entonnoirs de sécurité et des adaptateurs pour fûts
- Fabriqué en plastique de haute qualité pour une utilisation durable et prolongée
- Les adaptateurs peuvent être combinés avec tous les entonnoirs de sécurité GL45 des séries « ARNOLD » et « MARCO ».
- Disponible pour tous les types et tailles de filetage courants
- Également disponible en matériau conducteur pour les zones dangereuses
Specifications
Specifications
| Taille du bouchon | R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m) |
| Couleur | Noir |
| Comprend | Couvercle, pare-éclaboussures, tamis amovible, câble de mise à la terre, adaptateur, contrôle mécanique du niveau |
| À utiliser avec (équipement) | SCAT Tube ARNOLD |
| Matériau | PEHD-EC |
| Type de produit | Entonnoir de sécurité |